336408
trans-4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylpyridinium iodide
Dye content 98 %
Sinônimo(s):
(E )-4-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-methylpyridinium iodide, Pyridinium, 4-[2-[4-(dimethylamino)phenyl]ethenyl]-1-methyl-, iodide,
About This Item
Produtos recomendados
composição
Dye content, 98%
pf
254-256 °C (lit.)
λmax
475 nm
cadeia de caracteres SMILES
[I-].[H]\C(=C(\[H])c1cc[n+](C)cc1)c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C16H19N2.HI/c1-17(2)16-8-6-14(7-9-16)4-5-15-10-12-18(3)13-11-15;/h4-13H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
UJNFDSOJKNOBIA-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)