Documentos Principais
394211
Sigma-Aldrich
4-[4-(Dimethylamino)styryl]pyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H16N2
Número CAS:
Peso molecular:
224.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
95%
forma
solid
pf
245-247 °C (dec.) (lit.)
λmax
377 nm
cadeia de caracteres SMILES
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccncc2)cc1
InChI
1S/C15H16N2/c1-17(2)15-7-5-13(6-8-15)3-4-14-9-11-16-12-10-14/h3-12H,1-2H3/b4-3+
chave InChI
LIXUVTQYCRSIET-ONEGZZNKSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)