D0815
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide
≥99% purity (HPLC), solid
Sinônimo(s):
DASPEI
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-1-ethylpyridinium iodide, ≥99% (HPLC), solid
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (HPLC)
Formulário
solid
cor
red
pf
267 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
DMSO: 0.5 mg/mL
methanol: soluble
εmax
36.0-41.0 at 457-463 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CC[n+]1ccccc1\C=C\c2ccc(cc2)N(C)C
InChI
1S/C17H21N2.HI/c1-4-19-14-6-5-7-17(19)13-10-15-8-11-16(12-9-15)18(2)3;/h5-14H,4H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
chave InChI
AMAXNNVXIBDEMV-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?