Key Documents
D1429
Sigma-Aldrich
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate
99% purity (TLC), powder
About This Item
Fórmula linear:
C18H19N2O5Cl
Número CAS:
Peso molecular:
378.81
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
product name
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-methylbenzoxazolium perchlorate, 99% (TLC)
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
cor
dark red
solubilidade
DMSO: 10 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2o[n+](C)c3ccccc23
InChI
1S/C18H19N2O.ClHO4/c1-19(2)15-11-8-14(9-12-15)10-13-18-16-6-4-5-7-17(16)20(3)21-18;2-1(3,4)5/h4-13H,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
chave InChI
FDPJLIFXRNZDJR-UHFFFAOYSA-M
Aplicação
DNA, RNA stain with advantageous spectral properties for cytometric applications.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Appl. Fluoresc. Technol., 5, 3-3 (1993)