B52808
1,2-Di(4-pyridyl)ethylene
97%
Sinônimo(s):
1,2-Bis(4-pyridyl)ethylene, 4,4′-Vinylenedipyridine
Ensaio
97%
Formulário
crystals
pf
148-152 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
c1cc(ccn1)\C=C\c2ccncc2
InChI
1S/C12H10N2/c1(11-3-7-13-8-4-11)2-12-5-9-14-10-6-12/h1-10H/b2-1+
chave InChI
MGFJDEHFNMWYBD-OWOJBTEDSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- Expanding and shrinking cadmium-based pillared layer coordination polymers showing selective guest adsorption.
- Dinuclear zinc complex that exhibits photocontrolled fluorescence.
- Platinum-based 3-D tetragonal prisms via multicomponent coordination-driven self-assembly.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?