Documentos
8.20158
Sigma-Aldrich
4,4′-Bipyridine
for synthesis
Sinônimo(s):
4,4′-Bipyridine, γ,γ′-Dipyridyl
About This Item
Fórmula linear:
4-(C5H4N)-4-(C5H4N)
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
209-036-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
powder
potência
172 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
109-113 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C10H8N2/c1-5-11-6-2-9(1)10-3-7-12-8-4-10/h1-8H
chave InChI
MWVTWFVJZLCBMC-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 109 °C
Melting range (upper value): ≤ 113 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3