131105
3,6-Diaminoacridine hydrochloride
Dye content 95 %
Sinônimo(s):
Proflavine hydrochloride, Proflavine monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
94.0% (HPLC)
Formulário
powder
composição
Dye content, 95%
pf
270 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL, clear
λmax
456 nm
ε (coeficiente de extinção)
50000 at 260 nm in methanol
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1
InChI
1S/C13H11N3.ClH/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;/h1-7H,14-15H2;1H
chave InChI
PBBGTVBGXBUVLT-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?