A8251
Acriflavine hydrochloride
Powder
Sinônimo(s):
3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride, Euflavine
About This Item
Produtos recomendados
product name
Acriflavine hydrochloride, fluorescent dye
Nível de qualidade
forma
powder
composição
Acriflavine HCL content, 10-50%
Proflavine HCL, 25-70%
técnica(s)
microbe id | staining: suitable
cor
faint brown to brown, and Orange to Dark Orange and Red to Very Dark Red
pf
260 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
H2O: 1 mg/mL
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].Cl[H].Cl[H].Nc1ccc2cc3ccc(N)cc3nc2c1.C[n+]4c5cc(N)ccc5cc6ccc(N)cc46
InChI
1S/C14H13N3.C13H11N3.3ClH/c1-17-13-7-11(15)4-2-9(13)6-10-3-5-12(16)8-14(10)17;14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)16-12(8)6-10;;;/h2-8H,1H3,(H3,15,16);1-7H,14-15H2;3*1H
chave InChI
MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?