N4382
Nalidixic acid sodium salt
powder
Sinônimo(s):
1-Ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
originador
Sanofi Aventis
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)c2ccc(C)nc12
InChI
1S/C12H12N2O3.Na/c1-3-14-6-9(12(16)17)10(15)8-5-4-7(2)13-11(8)14;/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,16,17);/q;+1/p-1
chave InChI
ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
Apoptosis, or programmed cell death (PCD), is a selective process for the removal of unnecessary, infected or transformed cells in various biological systems. As it plays a role in the homeostasis of multicellular organisms, apoptosis is tightly regulated through two principal pathways by a number of regulatory and effector molecules.