A7926
Azlocillin sodium salt
Sinônimo(s):
D-α-([Imidazolidin-2-on-1-yl]carbonylamino)benzylpenicillin
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CC1(C)SC2[C@H](NC(=O)[C@H](NC(=O)N3CCNC3=O)c4ccccc4)C(=O)N2[C@H]1C([O-])=O
InChI
1S/C20H23N5O6S.Na/c1-20(2)13(17(28)29)25-15(27)12(16(25)32-20)22-14(26)11(10-6-4-3-5-7-10)23-19(31)24-9-8-21-18(24)30;/h3-7,11-13,16H,8-9H2,1-2H3,(H,21,30)(H,22,26)(H,23,31)(H,28,29);/q;+1/p-1/t11-,12-,13+,16-;/m1./s1
chave InChI
UVOCNBWUHNCKJM-XFAPPKAWSA-M
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?