P4932
Polymyxin B sulfate salt
powder, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Polymixin, Polymixin B, Polymixin B sulfate
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Polymyxin B sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
≥6,000 USP units per mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Modo de ação
cell membrane | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(C(NC(C(CCN)NC(CCCCC(C)CC)=O)=O)C(C)O)NC(CCN)C(NC(CCNC(C(NC(C(NC(C(CCN)N1)=O)CCN)=O)C(O)C)=O)C(NC(CCN)C(NC(CC2=CC=CC=C2)C(NC(CC(C)C)C1=O)=O)=O)=O)=O.O=S(O)(O)=O
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
chave InChI
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Chemical structure: peptide
Aplicação
- for the treatment of BAC-1.2F5 murine macrophages as an LPS (lipopolysaccharide) inhibitor
- as positive and negative control during microbicidal concentration (MCC) assay
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antimicrobial spectrum: Has bactericidal action on most gram-negative bacilli††, including E. Coli and on most fungi and gram-positive bacteria.
Atenção
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?