P2076
Polymyxin B nonapeptide hydrochloride
lyopholized powder
Sinônimo(s):
PMBN
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Polymyxin B nonapeptide hydrochloride, cationic cyclic peptide
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized powder
cor
white to light yellow
aplicação(ões)
cell analysis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)CC1NC(=O)C(Cc2ccccc2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)C(C)O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(N)C(C)O
InChI
1S/C43H74N14O11/c1-22(2)20-31-40(65)52-26(10-15-44)35(60)51-29(13-18-47)39(64)57-34(24(4)59)43(68)49-19-14-30(53-36(61)28(12-17-46)54-42(67)33(48)23(3)58)38(63)50-27(11-16-45)37(62)56-32(41(66)55-31)21-25-8-6-5-7-9-25/h5-9,22-24,26-34,58-59H,10-21,44-48H2,1-4H3,(H,49,68)(H,50,63)(H,51,60)(H,52,65)(H,53,61)(H,54,67)(H,55,66)(H,56,62)(H,57,64)
chave InChI
PYHYGIPVYYRJHU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?