P4157
Phe-Arg β-naphthylamide dihydrochloride
cathepsin substrate, fluorogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
PAβN
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Phe-Arg β-naphthylamide dihydrochloride, cathepsin substrate
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
water: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.NC(Cc1ccccc1)C(=O)NC(CCCNC(N)=N)C(=O)Nc2ccc3ccccc3c2
InChI
1S/C25H30N6O2.ClH/c26-21(15-17-7-2-1-3-8-17)23(32)31-22(11-6-14-29-25(27)28)24(33)30-20-13-12-18-9-4-5-10-19(18)16-20;/h1-5,7-10,12-13,16,21-22H,6,11,14-15,26H2,(H,30,33)(H,31,32)(H4,27,28,29);1H
chave InChI
ZMTAZQYLEGNUTJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Embalagem
Substratos
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?