P5057
Paromomycin sulfate salt
powder, suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Paromomycin sulfate salt, powder, BioReagent, suitable for cell culture, potency: ≥675 μg per mg
linha de produto
BioReagent
Nível de qualidade
Formulário
powder
potência
≥675 μg per mg
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
protein synthesis | interferes
cadeia de caracteres SMILES
O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H](O[C@@]2([H])[C@H](O[C@@]3([H])[C@H](O)[C@H](O[C@]4([H])[C@H](N)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](CN)O4)[C@@H](CO)O3)[C@@H](O)[C@H](N)C[C@@H]2N)[C@@H]1N.C
InChI
1S/C23H45N5O14.CH4/c24-2-7-13(32)15(34)10(27)21(37-7)41-19-9(4-30)39-23(17(19)36)42-20-12(31)5(25)1-6(26)18(20)40-22-11(28)16(35)14(33)8(3-29)38-22;/h5-23,29-36H,1-4,24-28H2;1H4/t5-,6+,7+,8-,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15-,16-,17-,18-,19-,20-,21-,22-,23+;/m1./s1
chave InChI
OYJABWUHUYVDMJ-UDXJMMFXSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Paromomycin sulfate salt has been used as a:
- reference compound in antileishmanial activity
- RNA-binding ligand and interacts with aptamer. This interaction prevents the binding (and cutting) of dicer to RNA duplex.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Mode of Action: Inhibits initiation and elongation during protein synthesis.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic