P0547
Pentamidine isethionate salt
powder
Sinônimo(s):
1,5-Bis(p-amidinophenoxy)pentane bis(2-hydroxyethanesulfonate salt), 4,4′-(Pentamethylenedioxy)dibenzamidine bis(2-hydroxyethanesulfonate)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
pf
188-194 °C (lit.)
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | inhibits
originador
Celgene
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCS(O)(=O)=O.OCCS(O)(=O)=O.NC(=N)c1ccc(OCCCCCOc2ccc(cc2)C(N)=N)cc1
InChI
1S/C19H24N4O2.2C2H6O4S/c20-18(21)14-4-8-16(9-5-14)24-12-2-1-3-13-25-17-10-6-15(7-11-17)19(22)23;2*3-1-2-7(4,5)6/h4-11H,1-3,12-13H2,(H3,20,21)(H3,22,23);2*3H,1-2H2,(H,4,5,6)
chave InChI
YBVNFKZSMZGRAD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... GRIN1(2902) , GRIN2A(2903) , GRIN2B(2904) , GRIN2C(2905) , GRIN2D(2906) , GRINA(2907) , NOS1(4842) , NOS2(4843) , NOS2B(201288) , NOS2C(645740) , NOS3(4846)
Aplicação
- as a positive control for anti-leishmanial, anti-plasmodial and cytotoxic assays
- as a prototypical compound to analyse the inhibitor effect on human ether-a-go-go-related gene (HERG) K+ channel trafficking
- as an anti-leishmanial agent in promastigotes
Ações bioquímicas/fisiológicas
Características e benefícios
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)