M2949
MDL 72527
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
CPC-200, MDL-72527DA, N,N′-Bis(2,3-butadienyl)-1,4-butanediamine dihydrochloride, N1,N4-Bis(2,3-butadienyl)-1,4-butanediamine hydrochloride
Ensaio
≥98% (HPLC)
forma
powder
cor
white to brown
solubilidade
H2O: 15 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Cl.C=C=CCNCCCCNCC=C=C
InChI
1S/C12H20N2.2ClH/c1-3-5-9-13-11-7-8-12-14-10-6-4-2;;/h5-6,13-14H,1-2,7-12H2;2*1H
chave InChI
ITVRWVVFVHINOH-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3