N1628
Novobiocina
≥90% (HPLC)
Sinônimo(s):
Albamicina, Catomicina sódica
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
(STREPTOMYCES NIVEUS)
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
powder
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry. )
cor
white to yellow
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
chave InChI
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- na pesquisa da inibição proteica por choque térmico e para produzir DNA plasmidial superenrolado positivamente
- na pesquisa sobre a eficácia de probióticos
- na pesquisa sobre eficácia de monócitos humanos e células dendríticas para replicação de células T
Ações bioquímicas/fisiológicas
Espectro da ação antimicrobiana: Bactérias gram positivas.
Características e benefícios
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
produto comparável
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?