SBR00025
Novobiocin Ready Made Solution
100 mg/mL in water
Sinônimo(s):
Novobiocin Ready Made Solution
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
Ensaio
≥90%
Formulário
liquid
concentração
100 mg/mL in water
cor
faint yellow to dark brown
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycobacteria
neoplastics
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- in cell culture systems to treat mycoplasma contaminations.[3]
- in a research to where it has exhibited anti-cancer effects by inhibition of Hsp90 (heat shock protein)[4],[5]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Activity spectrum: Active against gram-positive and gram-negative bacteria
Características e benefícios
- Ready available solution reduce the need for preparation time
- Commonly used in Cell Biology and Biochemical applications
- High quality antibiotic suitable for mulitple research applications
Nota de preparo
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)