Key Documents
46531
Supelco
Novobiocina
VETRANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H35N2NaO11
Número CAS:
Peso molecular:
634.61
Beilstein:
3892910
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
Ensaio
97.9% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-positive bacteria
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
Modo de ação
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CO[C@@H]1[C@@H](OC(N)=O)[C@@H](O)[C@H](Oc2ccc3C([O-])=C(NC(=O)c4ccc(O)c(C\C=C(\C)C)c4)C(=O)Oc3c2C)OC1(C)C
InChI
1S/C31H35N2O11.Na/c1-14(2)7-8-16-13-17(9-11-19(16)34)27(37)33-21-22(35)18-10-12-20(15(3)24(18)42-28(21)38)41-29-23(36)25(43-30(32)39)26(40-6)31(4,5)44-29;/h7,9-13,23,25-26,29,34,36H,8H2,1-6H3,(H2,32,39)(H,33,37);/q-1;+1
chave InChI
AXOUUAINTJNFRS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Chemical structure: coumarin-glycoside
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Para produção de DNA plasmidial superenrolado positivamente. Inibidor da DNA girase bacteriana e DNA topoisomerase eucariótica. Inibidor da DNA polimerase dependente de RNA retroviral.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: Inibe a síntese de DNA por meio da inibição da enzima topoisomerase II.
Espectro da ação antimicrobiana: Bactérias gram positivas.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Cefquinome sulfate VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32472
Cefquinome sulfate
Nafcillin sodium salt VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32071
Nafcillin sodium salt
Polymyxin B Sulfate Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1595
Polymyxin B Sulfate
Spiramycin
Sigma-Aldrich
S9132
Spiramycin
Jeffery D Eskew et al.
BMC cancer, 11, 468-468 (2011-11-02)
The molecular chaperone, heat shock protein 90 (Hsp90) has been shown to be overexpressed in a number of cancers, including prostate cancer, making it an important target for drug discovery. Unfortunately, results with N-terminal inhibitors from initial clinical trials have
Huiping Zhao et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 23(2), 552-557 (2012-12-14)
Hsp90 is a promising therapeutic target for the treatment of cancer. Novobiocin is the first Hsp90 C-terminal inhibitor ever identified and recent structure-activity relationship studies on the noviose sugar identified several commercially available amines as suitable surrogates. In an effort
Bhaskar Reddy Kusuma et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 21(23), 7170-7174 (2011-10-22)
Novobiocin analogs lacking labile glycosidic ether have been designed, synthesized and evaluated for Hsp90 inhibitory activity. Replacement of the synthetically complex noviose sugar with simple aromatic side chains produced analogs that maintain moderate cytotoxic activity against MCF7 and SkBR3 breast
Sidharth Chopra et al.
The Journal of antimicrobial chemotherapy, 67(2), 415-421 (2011-11-05)
New classes of drugs are needed to treat tuberculosis (TB) in order to combat the emergence of resistance to existing agents and shorten the duration of therapy. Targeting DNA gyrase is a clinically validated therapeutic approach using fluoroquinolone antibiotics to
Roman Pantůček et al.
Systematic and applied microbiology, 36(2), 90-95 (2013-01-16)
Thirteen coagulase-negative, oxidase-negative, and novobiocin-susceptible staphylococci were isolated from human clinical specimens. The isolates were differentiated from known staphylococcal species on the basis of 16S rRNA, hsp60, rpoB, dnaJ, tuf, and gap gene sequencing, automated ribotyping, (GTG)5-PCR fingerprinting, and MALDI-TOF