32472
Cefquinome sulfate
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(6R,7R)-7-[[(2Z)-2-(2-Amino-1,3-thiazol-4-yl)-2-methoxyiminoacetyl]amino]-8-oxo-3-(5,6,7,8-tetrahydroquinolin-1-ium-1-ylmethyl)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate sulfate, Cefquinome sulphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS([O-])(=O)=O.CO\N=C(/C(=O)N[C@H]1[C@H]2SCC(C[n+]3cccc4CCCCc34)=C(N2C1=O)C(O)=O)c5csc(N)n5
InChI
1S/C23H24N6O5S2.H2O4S/c1-34-27-16(14-11-36-23(24)25-14)19(30)26-17-20(31)29-18(22(32)33)13(10-35-21(17)29)9-28-8-4-6-12-5-2-3-7-15(12)28;1-5(2,3)4/h4,6,8,11,17,21H,2-3,5,7,9-10H2,1H3,(H3-,24,25,26,30,32,33);(H2,1,2,3,4)/b27-16-;/t17-,21-;/m1./s1
chave InChI
KYOHRXSGUROPGY-OFNLCGNNSA-N
Aplicação
- Pharmaceutical dosage form by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC).
It may be used as a precursor for the preparation of cefquinome that can be employed as an analytical reference standard for the analysis of the analyte in:
- Bovine milk as well as muscle and kidney samples by HPLC and LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS), respectively.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?