72779
Triclosan
97.0-103.0% (active substance, GC)
Sinônimo(s):
5-Cloro-2-(2,4-diclorofenoxi)fenol, Irgasan
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Ensaio
97.0-103.0% (active substance, GC)
forma
powder or crystals
Impurezas
≤0.1% Water (Karl Fischer)
cor
white
pf
55-59 °C
solubilidade
1 M NaOH: 5% at 25 °C, faintly turbid to clear (colorless solution)
espectro de atividade do antibiótico
fungi
Modo de ação
enzyme | inhibits
cadeia de caracteres SMILES
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
chave InChI
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Outras notas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.