Documentos Principais
05666
Supelco
Triclocarban
analytical standard
Sinônimo(s):
3,4,4′-Trichlorocarbanilide, 1-(4-Chlorophenyl)-3-(3,4-dichlorophenyl)urea, TCC, Triclocarban
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
Alterar visualização
About This Item
Fórmula linear:
Cl2C6H3NHCONHC6H4Cl
Número CAS:
Peso molecular:
315.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
pf
254-256 °C (lit.)
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
Pictogramas
Environment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)