Merck
05666
Supelco
3,4,4′-トリクロロカルバニリド
analytical standard
別名:
1-(4-クロロフェニル)-3-(3,4-ジクロロフェニル)尿素, TCC, トリクロカルバン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cl2C6H3NHCONHC6H4Cl
CAS番号:
分子量:
315.58
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
蒸気圧
<0.1 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
mp
254-256 °C (lit.)
アプリケーション
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
フォーマット
neat
SMILES記法
Clc1ccc(NC(=O)Nc2ccc(Cl)c(Cl)c2)cc1
InChI
1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19)
InChI Key
ICUTUKXCWQYESQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
05666-BULK:
05666-25MG:
05666-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)