Merck
93453
Supelco
Irgasan
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
別名:
5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェノキシ)フェノール, トリクロサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7Cl3O2
CAS番号:
分子量:
289.54
Beilstein:
2057142
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
TraceCERT®
品質水準
製品種目
TraceCERT®
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
メーカー/製品名
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
フォーマット
neat
SMILES記法
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
InChI Key
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
アプリケーション
動物由来食品を汚染する可能性のあるヒト病原菌であるYersiniaに対するcefsulodin-irgasan-novobiocin選択培地の成分。
生物化学的/生理学的作用
細菌やPlasmodiumにおけるII型脂肪酸シンターゼ(FAS-II)のエノイル-ACP(アシル担体タンパク質)レダクターゼ成分の阻害薬です。 また、哺乳類脂肪酸シンターゼ(FASN)を阻害し、抗発がん作用を有する可能性があります。
法的情報
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
93453-VAR:
93453-BULK:
93453-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Narasimha Pullaguri et al.
Environmental toxicology and pharmacology, 75, 103311-103311 (2019-12-17)
Triclosan is widely used in consumer products as an antimicrobial agent. Epidemiological studies have reported the association of triclosan with adverse birth outcomes. The toxic effects of triclosan on the developing stages of zebrafish are reported, however, its role as
Sunjin Lee et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 182, 109377-109377 (2019-06-30)
The measurement of oxygen consumption rate (OCR) provides a comprehensive understanding of mitochondrial metabolism. However, no study has been conducted to investigate the mitochondrial dysfunction caused by organophosphate flame retardants (OPFRs). The objectives of this study were to optimize the
プロトコル
Separation of Irgasan, ≥97.0% (HPLC)