Merck
72779
Sigma-Aldrich
トリクロサン
97.0-103.0% (active substance, GC)
別名:
Irgasan, 5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェノキシ)フェノール, トリクロサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7Cl3O2
CAS番号:
分子量:
289.54
Beilstein:
2057142
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352132
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.85
由来生物
synthetic
アッセイ
97.0-103.0% (active substance, GC)
フォーム
powder or crystals
不純物
≤0.1% Water (Karl Fischer)
white
mp
55-59 °C
溶解性
1 M NaOH: 5% at 25 °C, faintly turbid to clear (colorless solution)
抗生物質活性スペクトル
fungi
作用機序
enzyme | inhibits
SMILES記法
Oc1cc(Cl)ccc1Oc2ccc(Cl)cc2Cl
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
InChI Key
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
化学構造:ジフェニルエーテル誘導体
アプリケーション
動物由来食品を汚染する可能性のあるヒト病原菌であるYersiniaに対するcefsulodin-irgasan-novobiocin選択培地の成分。
生物化学的/生理学的作用
細菌やPlasmodiumにおけるII型脂肪酸シンターゼ(FAS-II)のエノイル-ACP(アシル担体タンパク質)レダクターゼ成分の阻害薬です。 また、哺乳類脂肪酸シンターゼ(FASN)を阻害し、抗発がん作用を有する可能性があります。
その他情報
容器を密閉し、乾燥して換気の良い場所で保管してください。乾燥した場所で保管してください。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
72779-VAR-F:
72779-25G-F:
72779-5G-F:
72779-BULK:
72779-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kathleen Dittmann et al.
Antimicrobial resistance and infection control, 8, 122-122 (2019-08-02)
Recent publications have raised concerns of reduced susceptibilities of clinical bacterial isolates towards biocides. This study presents a comparative investigation of the susceptibility of livestock-associated Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (LA-MRSA), hospital-acquired MRSA (HA-MRSA) and community-aquired MRSA (CA-MRSA) to the commonly used
Cale T Anger et al.
Environmental science & technology, 47(4), 1833-1843 (2013-01-17)
When discharged into surface waters via wastewater effluents, triclosan, the antimicrobial agent in handsoaps, and chlorinated triclosan derivatives (CTDs, formed during disinfection with chlorine) react photochemically to form polychlorinated dibenzo-p-dioxins. To evaluate the historical exposure of waters to these compounds
Joseph V Rodricks et al.
Critical reviews in toxicology, 40(5), 422-484 (2010-04-10)
Triclosan (2,4,4'-trichloro-2'-hydroxy-diphenyl ether) is an antibacterial compound that has been used in consumer products for about 40 years. The tolerability and safety of triclosan has been evaluated in human volunteers with little indication of toxicity or sensitization. Although information in
Z X Wang et al.
The British journal of surgery, 100(4), 465-473 (2013-01-23)
Surgical-site infections (SSIs) increase morbidity and mortality in surgical patients and represent an economic burden to healthcare systems. Experiments have shown that triclosan-coated sutures (TCS) are beneficial in the prevention of SSI, although the results from individual randomized controlled trials
R M Davies et al.
Journal of clinical periodontology, 31(12), 1029-1033 (2004-11-25)
To compare the effectiveness of triclosan/copolymer and fluoride dentifrices in improving plaque control and gingival health. We searched the Cochrane Controlled Trials Register, MEDLINE (1986 to March 2003) and EMBASE (1986 to March 2003). Personal files and the reference lists
資料
Information on fatty acid synthesis and metabolism in cancer cells. Learn how proliferatively active cells require fatty acids for functions such as membrane generation, protein modification, and bioenergetic requirements. These fatty acids are derived either from dietary sources or are synthesized by the cell.