主要文書
8.16100
Sigma-Aldrich
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
for synthesis
別名:
5-Chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy)phenol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H7Cl3O2
CAS番号:
分子量:
289.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
222-182-2
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
powder
有効性
3700 mg/kg LD50, oral (Rat)
9300 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
55-60 °C
溶解性
0.01 g/L
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Clc1c(ccc(c1)Cl)Oc2c(cc(cc2)Cl)O
InChI
1S/C12H7Cl3O2/c13-7-1-3-11(9(15)5-7)17-12-4-2-8(14)6-10(12)16/h1-6,16H
InChI Key
XEFQLINVKFYRCS-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2