蒸気密度
2 (vs air)
蒸気圧
4.79 psi ( 20 °C)
アッセイ
98%
自己発火温度
604 °F
expl. lim.
10.4 %
屈折率
n20/D 1.388 (lit.)
bp
48 °C (lit.)
mp
−83 °C (lit.)
溶解性
H2O: miscible
alcohol: miscible
diethyl ether: miscible
密度
0.719 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCCN
InChI
1S/C3H9N/c1-2-3-4/h2-4H2,1H3
InChI Key
WGYKZJWCGVVSQN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
<-31.0 °F
引火点(℃)
< -35 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
109819-BULK:
109819-VAR:
109819-1L:
109819-250ML:
この製品を見ている人はこちらもチェック