Merck
219703
Sigma-Aldrich
ヘキシルアミン
99%
別名:
1-アミノヘキサン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5NH2
CAS番号:
分子量:
101.19
Beilstein:
1731298
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
liquid
expl. lim.
2.1-9.3 %
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
−23 °C (lit.)
密度
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES記法
CCCCCCN
InChI
1S/C6H15N/c1-2-3-4-5-6-7/h2-7H2,1H3
InChI Key
BMVXCPBXGZKUPN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ヘキシルアミンは、以下の用途に使用できます:
  • 第一級アミン開始N-カルボキシ無水物開環重合反応により規定のポリペプチドを合成するための開始剤として。
  • 多結晶金表面のアルカンチオール単分子層をアミド結合形成反応で修飾するための反応物質として。
  • MWCNT、酸化グラフェン、ポリウレタン表面を官能化するため。これらの官能化複合材料は、吸収、CO2捕捉、およびバリア材料としてのアプリケーションが見出されています。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
80.6 °F - closed cup
引火点(℃)
27 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
219703-100ML:
219703-5ML:
219703-VAR:
219703-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Adsorption behaviour of n-hexylamine at the Hg/water interphase and its comparison with a molecular model accounting for local order.
Carla M, et al.
J. Electroanal. Chem. Interfac. Electrochem., 197(1), 123-141 (1986)
Jiong Zou et al.
Macromolecules, 46(10), 4223-4226 (2013-06-25)
A facile N
Julien Roeser et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 27(4), 546-552 (2013-01-17)
Cleavage of peptide bonds C-terminal to tyrosine and tryptophan after electrochemical oxidation may become a complementary approach to chemical and enzymatic cleavage. A chemical labeling approach specifically targeting reactive cleavage products is presented here and constitutes a promising first step
Leon Coulier et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6573-6582 (2006-09-15)
We have developed an analytical method, consisting of ion-pair liquid chromatography coupled to electrospray ionization mass spectrometry (IP-LC-ESI-MS), for the simultaneous quantitative analysis of several key classes of polar metabolites, like nucleotides, coenzyme A esters, sugar nucleotides, and sugar bisphosphates.
J P Wolfe et al.
The Journal of organic chemistry, 65(4), 1144-1157 (2000-05-18)
Mixtures of Pd(2)(dba)(3) or Pd(OAc)(2) and BINAP catalyze the cross-coupling of amines with a variety of aryl bromides. Primary amines are arylated in high yield, and certain classes of secondary amines are also effectively transformed. The process tolerates the presence
プロトコル
Information on the Amide bond and the Catalytic Amide Bond Formation Protocol. Amidation of amines and alcohols. The amide bond, an important linkage in organic chemistry, is a key functional group in peptides, polymers, and many natural products and pharmaceuticals.
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine