由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
FDA 21 CFR part 172.515
蒸気密度
3.01 (vs air)
アッセイ
≥99%
expl. lim.
22 %
屈折率
n20/D 1.411 (lit.)
bp
104 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
密度
0.752 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
fishy
SMILES記法
CCCCCN
InChI
1S/C5H13N/c1-2-3-4-5-6/h2-6H2,1H3
InChI Key
DPBLXKKOBLCELK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
44.6 °F
引火点(℃)
7 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
Jan Code
W424201-BULK:
W424201-100G:
W424201-1KG:
W424201-VAR:
W424201-SAMPLE:
プロトコル
Separation of Propylamine; Butylamine; Pentylamine; Hexylamine; Heptylamine; Octylamine; Nonylamine; Decylamine
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
W424201-1KG | 4061838249326 |
W424201-100G | 4061838258205 |
W424201-SAMPLE | 4061838194077 |