Merck
215821
Sigma-Aldrich
酸化バナジウム(IV)
≥99% trace metals basis
別名:
二酸化バナジウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
V2O4
CAS番号:
分子量:
165.88
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: vanadium
密度
4.339 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[V]=O.O=[V]=O
InChI
1S/4O.2V
InChI Key
TXPDKHYKECNNNH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 高速充電可能な高エネルギー電池-スーパーキャパシタハイブリッド:陽極還元グラフェン酸化物-バナジウム(IV)酸化物シートオンシートヘテロ構造:この研究では、高エネルギーで高速充電可能なバッテリー用途のバナジウム(IV)酸化物と還元型グラフェン酸化物のヘテロ構造を調査しています(R Sahoo, et al., 2019)。
  • C3H10t1/2 細胞におけるバナジウム(IV)酸化物媒介性骨芽細胞分化における ERK/NFkB の役割:この論文では、酸化バナジウム(IV)の骨芽細胞分化に対する生物学的効果について、その潜在的な医薬品としての応用に焦点を当てて調査しています(S Srivastava, et al., 2014)。
  • 担持酸化バナジウム種のサイズ依存型触媒活性:プロパンの酸化的脱水素化:この論文では、酸化バナジウム種の触媒特性、特にプロパンの酸化的脱水素化におけるサイズ依存型活性について調査しています(X Rozanska, et al., 2014)。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
215821-20G:
215821-BULK:
215821-5G:
215821-VAR:
215821-100G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Marieke F Jager et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 114(36), 9558-9563 (2017-08-23)
Coulomb correlations can manifest in exotic properties in solids, but how these properties can be accessed and ultimately manipulated in real time is not well understood. The insulator-to-metal phase transition in vanadium dioxide (VO
Atanu Banerjee et al.
Inorganic chemistry, 59(19), 14042-14057 (2020-09-12)
The synthesis and characterization of one oxidoethoxidovanadium(V) [VVO(L1)(OEt)] (1) and two nonoxidovanadium(IV) complexes, [VIV(L2-3)2] (2 and 3), with aroylhydrazone ligands incorporating naphthalene moieties, are reported. The synthesized oxido and nonoxido vanadium complexes are characterized by various physicochemical techniques, and their
Martin R Otto et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(2), 450-455 (2018-12-28)
We combine ultrafast electron diffraction and time-resolved terahertz spectroscopy measurements to link structure and electronic transport properties during the photoinduced insulator-metal transitions in vanadium dioxide. We determine the structure of the metastable monoclinic metal phase, which exhibits antiferroelectric charge order
Maja Arsic et al.
Plant physiology, 183(4), 1472-1483 (2020-06-17)
Global demand for phosphorus (P) requires new agronomic practices to address sustainability challenges while increasing food production. Foliar P fertilization could increase P use efficiency; however, leaf entry pathways for inorganic phosphate ion (Pi) uptake remain unknown, and it is
Ibrahim Mustafa et al.
Scientific reports, 9(1), 17655-17655 (2019-11-30)
Although free-standing sheets of multiwalled carbon nanotubes (MWCNT) can provide interesting electrochemical and physical properties as electrodes for redox flow batteries, the full potential of this class of materials has not been accessible as of yet. The conventional fabrication methods