Merck
210196
Sigma-Aldrich
マンガン酸バリウム
technical grade, 90%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
BaMnO4
CAS番号:
分子量:
256.26
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
technical grade
品質水準
アッセイ
90%
フォーム
powder and chunks
密度
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ba.Mn.4O/q+2;;;;2*-1
InChI Key
ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
ジオ-ルの選択的酸化に有用です。
ピクトグラム
Flame over circleExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Ox. Sol. 2
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
210196-5G:4548173115788
210196-BULK:
210196-25G:4548173115771
210196-100G:4548173115764
210196-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tetrahedron Letters, 30, 2559-2559 (1989)