Merck
288497
Sigma-Aldrich
酸化バリウム
97%
別名:
Barium monoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BaO
CAS番号:
分子量:
153.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: barium
不純物
1-4% adsorbed H2O/CO2
密度
5.72 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Ba]
InChI
1S/Ba.O
InChI Key
QVQLCTNNEUAWMS-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酸化バリウムは酸化バリウム(II)としても知られ、融点が1,800°Cを超える白色または黄白色の微粉末です。融点が高く、耐薬品性に​​も優れた安定性の高い化合物で、幅広い用途に適しています。酸化バリウムの製造には、炭酸バリウムの熱分解や塩化バリウムの電気分解など、いくつかの方法があります。
アプリケーション
酸化バリウムはさまざまな用途に使用されます。釉薬や陶磁器の顔料など、陶磁器の製造原料として使用されます。炉の内張りや高温での製造における耐火材として使用されます。ガラス製造時に融剤として使用され、ガラスの融点を下げ、透明度を向上させるのに有用です。ポリエチレンやその他のポリマー製造で、触媒として使用されます。他のバリウム化合物やドープ半導体を製造する出発材料として、たびたび使用されます。
特徴および利点
高誘電率(κ)材料であるBST(チタン酸バリウムストロンチウム)の合成に用いられます。†NOX吸蔵材の研究に用いられます。††
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
288497-50G:4548173130309
288497-VAR:
288497-BULK:
288497-250G:4548173130293
288497-5G:4548173130316
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Sonia Kudłacik-Kramarczyk et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(15) (2020-07-29)
Barium titanate is a ferroelectric perovskite with unique electric properties; therefore, it is widely applied in the fabrication of inorganic coatings or thin films, capacitors, or in the production of devices for energy storage and conversion. This paper describes the
Lei Yang et al.
Nature communications, 2, 357-357 (2011-06-23)
The existing Ni-yttria-stabilized zirconia anodes in solid oxide fuel cells (SOFCs) perform poorly in carbon-containing fuels because of coking and deactivation at desired operating temperatures. Here we report a new anode with nanostructured barium oxide/nickel (BaO/Ni) interfaces for low-cost SOFCs
Paolo Raiteri et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 23(33), 334213-334213 (2011-08-05)
A new reactive force field to describe proton diffusion within the solid oxide fuel cell material BaZrO(3) has been derived. Using a quantum mechanical potential energy surface, the parameters of an interatomic potential model to describe hydroxyl groups within both
Garima Tripathi et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 66(4-5), 1307-1311 (2006-08-22)
Radiative properties of Er3+-doped tertiary bismuth glass has been analyzed by the Judd-Ofelt theory. NIR to visible upconversion in the Er3+-doped glass has been reported. The mechanism for the upconversion is explained on the basis of quadratic dependence on excitation
Shunyi Li et al.
Journal of physics. Condensed matter : an Institute of Physics journal, 23(33), 334202-334202 (2011-08-05)
The electrical properties of (Ba, Sr)TiO(3) (BST) thin films are studied using different combinations of Pt and tin-doped indium oxide (In(2)O(3):Sn, ITO) as electrode material. With Pt as bottom and top electrode the films show insulating behaviour with a low