アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: strontium
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
密度
4.7 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O=[Sr]
InChI
1S/O.Sr
InChI Key
UFQXGXDIJMBKTC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
415138-BULK:
415138-50G:
415138-VAR:
415138-10G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Advances in Materials for Solid Oxide Fuel Cells
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting
Advanced Inorganic Materials for Solid State Lighting