Merck
460346
Sigma-Aldrich
ストロンチウム
dendritic pieces, purified by distillation, 99.9% trace metals basis
別名:
Strontium element
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sr
CAS番号:
分子量:
87.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
dendritic pieces
精製方法
distillation
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
23 μΩ-cm, 20°C
bp
1384 °C (lit.)
mp
757 °C (lit.)
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sr]
InChI
1S/Sr
InChI Key
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
樹枝状ストロンチウムは、独特の樹状または枝分かれした形態のストロンチウム金属の一種です。電着塗装によって作られることが多いです。樹枝状ストロンチウムは銀白色の金属で、水や酸素との反応性が高く、空気中ではすぐに変色します。融点769°C、密度2.54 g/cm3など、いくつかの重要な物理的特性があります。
アプリケーション
ストロンチウム-カリウム-ニオブ酸(Sr2KNb5O15、SKN)の合成に用いられます。 SKNは、焦電センサや各種電気光学デバイスでの応用が期待されています。
樹枝状ストロンチウムには、合金の成分、火工品の材料、フェライト磁石製造の試薬、半導体製造のドーパントとしての使用など、多くの重要な用途があります。
樹枝状ストロンチウムは、30員環のアニオン性チャンネルフレームワークを持った、ジントル相のSrSn3Sb4の固相合成に応用できます。また、焦電センサーや様々な電気光学装置への応用に注目を集めている、ストロンチウム-カリウム-ニオブ酸(Sr2KNb5O15、SKN)の作成にも使用されています。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
460346-5G:
460346-5G-PW:
460346-VAR:
460346-BULK:
460346-25G-PW:
460346-6X25G:
460346-6X5G:
460346-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of Sr 2 KNb 5 O 15 Thin Films by Chemical Solution Deposition Method.
Sakamoto W, et al.
Journal of Materials Research, 14(04), 1495-1502 (1999)
Emily Y Tsui et al.
Nature chemistry, 5(4), 293-299 (2013-03-21)
Redox-inactive metals are found in biological and heterogeneous water oxidation catalysts, but, at present, their roles in catalysis are not well understood. Here, we report a series of high-oxidation-state tetranuclear-dioxido clusters comprising three manganese centres and a redox-inactive metal (M).
A Schaafsma et al.
Critical reviews in food science and nutrition, 41(4), 225-249 (2001-06-13)
For early prevention or inhibition of postmenopausal and age-related bone loss, nutritional interventions might be a first choice. For some vitamins and minerals an important role in bone metabolism is known or suggested. Calcium and vitamin D support bone mineral
P J Marie et al.
Calcified tissue international, 69(3), 121-129 (2001-10-31)
The processes of bone resorption and formation are tightly governed by a variety of systemic and local regulatory agents. In addition, minerals and trace elements affect bone formation and resorption through direct or indirect effects on bone cells or bone
Martine Cohen-Solal
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 17 Suppl 2, 30-34 (2002-03-21)
Although the prevalence of aluminium-related bone diseases has declined, osteomalacia still persists at a low prevalence. The redistribution of bone disease prevalence corresponds to evolving regimens in the treatment of renal disease. Studies have demonstrated an association between the accumulation