Merck
415219
Sigma-Aldrich
水酸化ストロンチウム 八水和物
95%
別名:
水酸化ストロンチウム八水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sr(OH)2 · 8H2O
CAS番号:
分子量:
265.76
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
95%
フォーム
crystals and lumps
不純物
SrCO3, trace
密度
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O[Sr]O
InChI
1S/10H2O.Sr/h10*1H2;/q;;;;;;;;;;+2/p-2
InChI Key
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
水酸化ストロンチウム八水和物は、セラミックスの製造、他のストロンチウム化合物の原料、および化学試薬として一般的に使用される白色の結晶物質です。さまざまな触媒および光電子用途のためのSrベースの薄膜を製作するためのゾルゲル前駆体としても使用されます。
アプリケーション
水酸化ストロンチウム八水和物は以下の用途に使用できます:
  • ゾルゲル水熱法によりSrベースのナノ材料を合成するための前駆体として。
  • 性能を向上させたペロブスカイト太陽電池の製作。
  • 固液界面反応用の固体塩基触媒の合成 。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
415219-BULK:
415219-VAR:
415219-500G:
415219-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Graphene/SrTiO3 nanocomposites used as an effective electron-transporting layer for high-performance perovskite solar cells
Chen Wang, et al.
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 52041-52047 (2015)