203874
硝酸ニッケル(II) 六水和物
99.999% trace metals basis
別名:
Nickel dinitrate hexahydrate, Nickel nitrate hexahydrate, Nickel(2+) dinitrate hexahydrate, Nickelous nitrate hexahydrate
About This Item
おすすめの製品
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
不純物
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
56 °C (lit.)
密度
2.05 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Ni.6H2O/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;;6*1H2/q2*-1;+2;;;;;;
InChI Key
AOPCKOPZYFFEDA-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
さらに、以下のような用途にも使用できます:
- 酢酸セルロース(CA)ポリマーの製造における添加剤として、ポリマーの多孔性を制御します。凝固中のポリマー基材中で、Ni(NO3)2.6H2O 凝集体を形成し、さらに Ni、硝酸塩および水分子の間の強い相互作用により、CA 基材表面上で明確な細孔を形成します。
- 固体熱分解法により NiO ナノ粒子を合成するための前駆体として使用される、ニッケル(II)シッフ塩基の出発物質として。
- アセチレンの選択的水素付加用のニッケルセリア触媒を調製するドーパントとして。
- ビギネリ環縮合による 3,4-ジヒドロピリミジノン誘導体製造の触媒として。
特徴および利点
- 卓越した純度:硝酸ニッケル(II)六水和物の 純度は 99.999% であり、微量金属による汚染を最小限に抑え、 ごく僅かな不純物にも敏感に反応する用途にも 適しています。
- 一貫した性能: 超高純度であるため、さまざまな用途で一貫した性能が保証され、 ばらつきが低減され、信頼性が向上します。
- 高純度標準: 微量金属の分析や精密な分析のための標準または試薬として理想的であり、 正確で信頼性の高い結果が保証されます。
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
203874-BULK:
203874-VAR:
203874-500G:4548173293639
203874-100G:4548173293615
203874-20G:4548173293622
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
PH010596-1EA | |
203874-20G | 4061838766434 |
203874-100G | 4061838766427 |
203874-500G | 4061838766441 |