Merck
216828
Sigma-Aldrich
硝酸鉄(III) 九水和物
greener alternative
ACS reagent, ≥98%
別名:
硝酸第二鉄 九水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Fe(NO3)3 · 9H2O
CAS番号:
分子量:
404.00
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
フォーム
moist crystals
反応適合性
reagent type: catalyst
core: iron
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
不純物
≤0.005% insolubles
≤0.1% Substances not pptd. by NH4OH (as sulfates)
pH
1.5 (20 °C)
mp
47 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
Ca: ≤0.01%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Fe.3NO3.9H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;;;;;/h;;;;9*1H2/q+3;3*-1;;;;;;;;;
InChI Key
SZQUEWJRBJDHSM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、触媒効率を向上させた製品です。 さらなる情報についてはここをクリックしてください。
硝酸鉄(III)九水和物は、酸化鉄ナノ粒子の合成のための鉄前駆体として使用される無機鉄塩です。
アプリケーション
有機鋳型リン酸鉄は豊富な結晶化学的性質およびミクロポアにおける大分子の吸収能力が理由で興味が持たれており、多様な有機鋳型リン酸鉄がこの化合物を用いて調製されました。
硝酸鉄(III)九水和物は下記として使用できます:     
  • ヘテロポリ酸存在下での、1o、2oおよびベンジルアルコールから対応するそれぞれのカルボニル化合物への酸化の触媒。      
  • ボールミリング-アニーリング法による多結晶窒化ホウ素ナノチューブ(BNNT)の合成における促進剤。
以下の合成にも使用できます:      
  • 酸性条件下でローダミンB色素を分解するための効率的な触媒として使用される鉄をドープしたメソポーラスシリカ。
  • 改良ゾルゲル法による鉄(III)ドープチタニアナノ粒子。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
216828-2.5KG:4548173931845
216828-500G:4548173931852
216828-VAR:
216828-100G:4548173931838
216828-1KG:
216828-250G:4548173359762
216828-BULK:
216828-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Nanostructured few-layer graphene with superior optical limiting properties fabricated by a catalytic steam etching process.
Sun Z, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 117(22), 11811-11817 (2013)
Silica supported ferric nitrate nonahydrate: selective oxidation of benzoins under mild conditions.
Paul AM, et al.
Synthetic Communications, 33(15), 2581-2584 (2003)
Ian S Metcalfe et al.
Nature chemistry, 11(7), 638-643 (2019-05-28)
All real processes, be they chemical, mechanical or electrical, are thermodynamically irreversible and therefore suffer from thermodynamic losses. Here, we report the design and operation of a chemical reactor capable of approaching thermodynamically reversible operation. The reactor was employed for
Synthesis of iron (III)-doped titania nanoparticles and its application for photodegradation of sulforhodamine-B pollutant.
Kumbhar A and Chumanov G.
Journal of Nanoparticle Research, 7(4-5), 489-498 (2005)
Thermal decomposition of Ni (II) and Fe (III) nitrates and their mixture.
Elmasry MAA, et al.
Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 52(2), 489-495 (1998)