グレード
purum p.a.
品質水準
アッセイ
98.0-103% (RT)
フォーム
powder, crystals or chunks
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O.O.O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.3H2O/c;2*2-1(3)4;;;/h;;;3*1H2/q+2;2*-1;;;
InChI Key
SXTLQDJHRPXDSB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- [Cu(dpq)(NO3)2]
- [Cu(dpq)(NO3)(H2O)2](NO3)
- [Cu(dpq)(NO3)2(H2O)2]·2H2O
- [Cu(dppz)(NO3)2(H2O)]·H2O
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
61197-250G:4548173173856
61197-BULK:
61197-1KG:4548173173849
61197-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック