Merck
229636
Sigma-Aldrich
硝酸銅(II) 水和物
99.999% trace metals basis
別名:
硝酸第二銅 水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Cu(NO3)2 · xH2O
CAS番号:
分子量:
187.56 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
crystals and lumps
不純物
≤15.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
114.5 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O.[Cu++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Cu.2NO3.H2O/c;2*2-1(3)4;/h;;;1H2/q+2;2*-1;
InChI Key
VMKYLARTXWTBPI-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
硝酸銅(II)水和物は青色の結晶固体で、ナノ材料合成および二次電池の分野で広く使用されています。
アプリケーション
硝酸銅(II)水和物は以下に使用できます:
  • 光触媒活性を示すCuOナノ粒子の調製のための前駆体 。
  • 水分解からの水素放出のためのデラフォサイト型CuGaO2(CGO)電極触媒の合成のための出発物質。
  • 重要なエンジニアリング材料であるポリマーを生成するための、2,6-ジメチルフェノールの酸化的カップリングの触媒。
ピクトグラム
Flame over circleCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
229636-100G:4548173120447
229636-5G:4548173120461
229636-BULK:
229636-25G:4548173120454
229636-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Electrodeposition of 1.4-eV-bandgap p-copper (II) oxide film with excellent photoactivity.
Izaki M, et al.
Journal of the Electrochemical Society, 158(9), D578-D584 (2011)
Seongjun Park et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(3) (2020-03-04)
Additive interface materials for improved ionic polymer metal composite (IPMC) actuator performance are being investigated. In this study, three-dimensional carbon nanostructure/copper nanowire (3DC Cu-NW) with a novel structure was synthesized via low-pressure chemical vapor deposition. An IPMC actuator with a
Baesjou, P.J. et al.
Macromolecules, 32, 270-270 (1999)
Shenghong Zhong et al.
Soft matter, 11(35), 6999-7004 (2015-08-05)
Here, we report the development of an experimental system based on liquid crystals (LCs) confined in microcapillaries for imaging interfacial phenomena. The inner surfaces of the microcapillaries were modified with octadecyltrichlorosilane to promote an escaped-radial configuration of LCs. We checked
資料
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
Thermoelectric Performance of Perovskite-type Oxide Materials
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.