Merck
222011
Sigma-Aldrich
塩化銅(II)
97%
別名:
塩化第二銅
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCl2
CAS番号:
分子量:
134.45
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
powder
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
mp
620 °C (lit.)
密度
3.386 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Cu]Cl
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
アンヌレーションプロセスを介した 3-ハロインドールの触媒による合成において、パラジウムと使用されます。
塩化銅(II)は、その細胞適合性と抗菌性のために抗生物質無添加の抗菌生体材料としてバイオメディカル機器に応用可能な銅(II)-キトサン錯体の調製に使用される場合があります。
温和な条件下で高収率にアルコールをテトラヒドロピラニル化するための効果的な触媒。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
222011-1KG:4548173118222
222011-250G:4548173118239
222011-50G:4548173118246
2530066:
222011-BULK:
222011-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Marcin H Kudzin et al.
Marine drugs, 18(12) (2020-12-30)
In recent years, due to an expansion of antibiotic-resistant microorganisms, there has been growing interest in biodegradable and antibacterial polymers that can be used in selected biomedical applications. The present work describes the synthesis of antimicrobial polylactide-copper alginate (PLA-ALG-Cu2+) composite
Manisha Kondiba Date et al.
Nanoscale research letters, 15(1), 45-45 (2020-02-20)
Three-dimensional (3D) CuO/TiO2 hybrid heterostructure nanorod arrays (NRs) with noble-metal-free composition, fabricated by template-assisted low-cost processes, were used as the photo-Fenton-like catalyst for dye degradation. Here, CuO NRs were deposited into anodic aluminum oxide templates by electrodeposition method annealed at
Synthesis, 1841-1841 (2007)
Lukas Gritsch et al.
Carbohydrate polymers, 179, 370-378 (2017-11-08)
We produced and characterized copper(II)-chitosan complexes fabricated via in-situ precipitation as antibiotic-free antibacterial biomaterials. Copper was bound to chitosan from a dilute acetic acid solution of chitosan and copper(II) chloride exploiting the ability of the polysaccharide to chelate metal ions.
Bhalerao, U.T. et al.
Synthetic Communications, 26, 3081-3081 (1996)