Merck
8.18247
Sigma-Aldrich
Copper(II) chloride
for synthesis
別名:
Copper(II) chloride, Copper dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl2Cu
CAS番号:
分子量:
134.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-210-2
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
solid
有効性
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
498 °C (decomposes)
溶解性
620 g/L
密度
3.39 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1200 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Cu/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
ORTQZVOHEJQUHG-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Catalytic enhancement in organic synthesis: The study explores the use of Copper(II) chloride as a catalytic agent in the synthesis of 4-sulfonyl-1,2,3-triazoles, highlighting its role in sequential aerobic copper-catalyzed sulfonylation and Dimroth cyclization, providing a robust method for constructing triazole frameworks in medicinal chemistry and material science (Van Hoof et al., 2021).
アナリシスノート
Assay (iodometric, calc.on anhydrous substance): ≥ 98.0 %
Loss on drying (250 °C, 2 h): ≤ 5.0 %
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3