グレード
for synthesis
品質水準
蒸気圧
1 hPa ( 20 °C)
フォーム
powder
有効性
316 mg/kg LD50, oral (Rat)
環境により配慮した代替製品の特徴
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
pH
1 (20 °C, 200 g/L in H2O)
mp
306 °C (decomposition)
溶解性
920 g/L (Hydrolysis)
密度
2.89 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
1000 kg/m3
環境により配慮した代替製品カテゴリ
, Aligned
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Fe](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Fe/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- For the oxidation of glucose to gluconic acid in water.
- To synthesize 2-iodo substituted benzo[b]thiophenes by iodocyclization of 2-alkynylthioanisoles in the presence of sodium iodide and ethanol as a solvent.
- In the glycosylation sugars in the presence of allyl and alkynyl alcohols to synthesize corresponding glycosides.
- To prepare 1,2-trans glycosyl azides by azido glycosylation of glycosyl β-peracetates.
アナリシスノート
Identity (Fe): passes test
Identity (Cl): passes test
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
8039459060:
8039450500:
8039459011:
8039451000:
US1803945/0500:
8039450000:
8039459025:
8039455000:
8039459999:
試験成績書(COA)