Merck
1.05033
Supelco
水酸化カリウム
pellets for analysis EMSURE®
別名:
苛性カリ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
500 G
€33.80
1 KG
€52.00
€33.80
出荷予定日April 03, 2025詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
500 G
€33.80
1 KG
€52.00
About This Item
化学式:
KOH
CAS番号:
分子量:
56.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352305
EC Index Number:
215-181-3
NACRES:
NA.21
€33.80
出荷予定日April 03, 2025詳細
バルクの問い合わせ
認証
suitable for SM 5210
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 719 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
フォーム
solid
有効性
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
mp
361 °C (lit.)
溶解性
1130 g/L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 4
当該品目
1.050291.050121.05032
Potassium hydroxide pellets for analysis EMSURE®
1.05033
Potassium hydroxide
Potassium hydroxide pellets for analysis (max. 0.05% Na) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
1.05029
Potassium hydroxide
Potassium hydroxide pellets EMPLURA®
1.05012
Potassium hydroxide
Potassium hydroxide pellets EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,NF,FCC,E 525
1.05032
Potassium hydroxide
solubility
1130 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥85.0% KOH basis (acidimetric)
assay
85.0-100.5% KOH basis
assay
≥84.0% KOH basis (acidimetric)
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
500
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
cation traces
Al: ≤0.001%, Cu: ≤0.0002%, N: ≤0.0005%, Ni: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0025%, Ca: ≤0.001%, Na: ≤0.5%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.001%, Ca: ≤0.001%, Fe: ≤0.0005%, Mg: ≤0.002%, N: ≤0.002%, Na: ≤0.05%, Ni: ≤0.0005%, heavy metals (as Ag): ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
cation traces
Al: ≤0.002%, Fe: ≤0.002%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
cation traces
-
アナリシスノート
Assay (acidimetric, KOH): ≥ 85.0 %
Carbonate (as K₂CO₃): ≤ 1.0 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Silicate (SiO₂): ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.0005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.5 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0025 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1050330524:
1050330000:
1050330500:
1050338889:
1050331008:
1050339025:
IN2RCMP105033:
1050331000:
1050339050:
1050335000:
試験成績書(COA)
製品番号の選択
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。