Merck
1.02739
Supelco
Copper(I) chloride
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Copper(I) chloride, Copper monochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
ClCu
CAS番号:
分子量:
99.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
231-842-9
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥97.0% (manganometric)
フォーム
solid
有効性
336 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.02% Substances insoluble in acid
≤0.5% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
5 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
bp
1367 °C/1013 hPa
mp
422 °C
密度
4.14 g/cm3 at 25 °C
かさ密度
1600‑1800 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.05%
微量陽イオン
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.02%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.02%
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Cu]Cl
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (manganometric): ≥ 97.0 %
Substances insoluble in acid: ≤ 0.02 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.05 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
K (Potassium): ≤ 0.02 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.02 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.5 %
Corresponds to ACS
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2