Merck
307483
Sigma-Aldrich
塩化銅(II) 二水和物
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
塩化第二銅 二水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CuCl2 · 2H2O
CAS番号:
分子量:
170.48
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥99.0%
形状
crystalline powder
crystals or granules
反応適合性
reagent type: catalyst
core: copper
不純物
≤0.01% insolubles
mp
100 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
SMILES記法
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI Key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化銅(II)二水和物は以下で触媒として使用できます:
  • フェニルヒドラジン、ヒドラジン水和物、および置換アリールイソチオシアネートとの反応による、ジメドンからN-アリールヒドラジンカルボチオアミドベースのインダゾール誘導体への変換。
  • ビピリジン配位子の存在下で2-アミノベンズイミダゾールを合成するための、アリールボロン酸、アリールシアナミド、およびアミンの3成分ドミノ反応。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
307483-100G:4548173132563
307483-BULK:
307483-5G:4548173255316
307483-VAR:
307483-500G:4548173132570
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interaction of hydrazine with copper (II) chloride in acidic solutions. Formation, spectral and magnetic properties, and structures of copper (II), copper (I), and mixed-valence species.
Brown DB, et al.
Inorganic Chemistry, 18(10), 2635-2641 (1979)
An X-ray refinement of the crystal structure of copper (II) chloride dihydrate.
Engberg ?.
Acta Chemica Scandinavica, 24(10), 6-6 (1970)
Deprotection of t-butyldimethylsiloxy (TBDMS) protecting group with catalytic copper (II) chloride dihydrate.
TAN ZP, et al.
Chinese Chemical Letters = Zhongguo Hua Xue Kuai Bao, 11(9), 753-756 (2000)
Regeneration of carbonyl compounds from semicarbazones by copper (II) chloride dihydrate.
Ram RN and Varsha K.
Tetrahedron Letters, 32(41), 5829-5832 (1991)
María S Islas et al.
Inorganic chemistry, 53(11), 5724-5737 (2014-05-16)
A new Cu(II) complex with the antihypertensive drug telmisartan, [Cu8Tlm16]·24H2O (CuTlm), was synthesized and characterized by elemental analysis and electronic, FTIR, Raman and electron paramagnetic resonance spectroscopy. The crystal structure (at 120 K) was solved by X-ray diffraction methods. The