蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
≥99.95% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: copper
reagent type: catalyst
不純物
≤0.01% insolubles
≤500 ppm total metallic impurities
mp
100 °C (dec.) (lit.)
微量陰イオン
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.005%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.01%
SMILES記法
Cl[Cu]Cl.[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
InChI Key
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
467847-250G:4548173155548
467847-50G:4548173155555
467847-VAR:
467847-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック