Merck
221279
Sigma-Aldrich
塩化マンガン(II) 四水和物
ACS reagent, ≥98%
別名:
塩化マンガン(II)四水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnCl2 · 4H2O
CAS番号:
分子量:
197.91
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
アッセイ
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
フォーム
crystals
不純物
≤0.005% insolubles
pH
3.5-6.0 (25 °C, 5%)
mp
58 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Zn: ≤0.005%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
SMILES記法
Cl[Mn]Cl.[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H]
InChI
1S/2ClH.Mn.4H2O/h2*1H;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
InChI Key
CNFDGXZLMLFIJV-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化マンガン(II)四水和物は、マイクロ波条件下でアルデヒド、β-ジカルボニル化合物と尿素の縮合により、ジヒドロピリミジン-2(1H)-オンの合成を促進するために使用される場合があります。また、マンガン(II)トリス(2-ベンズイミダゾリルメチル)アミン(ntb)錯体の合成に使用される場合もあります。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
221279-500G:4548173216812
221279-6X500G:
221279-BULK:
221279-VAR:
221279-100G:4548173216805
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Vahid Safarifard et al.
Ultrasonics sonochemistry, 21(1), 253-261 (2013-06-22)
Nanoparticles of a new three-dimensional Mn(II) coordination supramolecular compound, [Mn(L)2(H2O)2] (1), (L(-)=1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate), have been synthesized by a sonochemical process and characterized by scanning electron microscopy (SEM), X-ray powder diffraction (XRPD), FT-IR spectroscopy and elemental analyses. Structural determination of compound 1
Myoung Soo Lah et al.
Inorganic chemistry, 36(9), 1782-1785 (1997-04-23)
A series of manganese(II) tris(2-benzimidazolylmethyl)amine (ntb) complexes were synthesized and characterized. In these complexes, ntb functions as a tripodal tetradentate ligand, resulting in trigonal pyramidal geometry. The complexes have five- to seven-coordinate manganese(II) ions depending on the additional ligand used.
D J Sánchez et al.
Toxicology letters, 69(1), 45-52 (1993-07-01)
Manganese (II) chloride tetrahydrate was investigated in Swiss mice for maternal and developmental toxicity after subcutaneous (s.c.) exposure to doses of 0, 2, 4, 8 and 16 mg/kg per day from gestation day 6 through 15. Females were sacrificed on
Cobalt (II) chloride or manganese (II) chloride or tin (II) chloride promoted one pot synthesis of dihydropyrimidin-2 (1H)-ones using microwave irradiation.
Kumar S, et al.
Indian Journal of Chemistry, 44B, 762-767 (2005)
Adam B Robertson et al.
Nature protocols, 7(2), 340-350 (2012-01-28)
We describe a method for the efficient and selective identification of DNA containing the 5-hydroxymethylcytosine (5-hmC) modification. This protocol takes advantage of two proteins: T4 β-glucosyltransferase (β-gt), which converts 5-hmC to β-glucosyl-5-hmC (β-glu-5-hmC), and J-binding protein 1 (JBP1), which specifically