Merck
13220
Sigma-Aldrich
塩化マンガン(II) 一水和物
≥97.0%
別名:
二塩化マンガン一水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnCl2 · H2O
CAS番号:
分子量:
143.86
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0%
形状
powder
反応適合性
core: manganese
reagent type: catalyst
不純物
≤0.01% heavy metals (as Pb)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
微量陽イオン
Fe: ≤200 mg/kg
SMILES記法
O.Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn.H2O/h2*1H;;1H2/q;;+2;/p-2
InChI Key
BXRRQHBNBXJZBQ-UHFFFAOYSA-L
関連するカテゴリー
アプリケーション
塩化有機マンガン試薬の合成に用いる出発物質。RLiまたはRMgXとの組み合わせで、ハロゲン化ビニルやハロゲン化アリールの還元、ヨウ化ビニル類の立体選択的カップリング、およびエノールトリフラートのアルキル化を触媒します。また、RMgXのエノンへのMn-Cu触媒共役付加や塩化アシルによるRMgXのMn触媒アシル化にも用います。NaBH4と組み合わせてジアステレオ選択性還元剤となります。位置選択的および立体選択的にMnエノラートを合成するための出発物質です。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
13220-6X2.5KG-R:
13220-30KG-H:
13220-VAR-R:
13220-30KG-R:
13220-2.5KG-R:
13220-BULK-H:
13220-BULK-R:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Cahiez, G.; Alami, M.
Tetrahedron Letters, 30, 3541-3541 (1989)
Cahiez, G.; Laboue, B.
Tetrahedron Letters, 33, 4439-4439 (1992)
Fujii, H.; Oshima, K.; Utimoto, K.
Tetrahedron Letters, 32, 6147-6147 (1991)