Merck
244589
Sigma-Aldrich
塩化マンガン(II)
powder and chunks, ≥99% trace metals basis
別名:
Sacchite, 二塩化マンガン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
MnCl2
CAS番号:
分子量:
125.84
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38190105
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
≥99% trace metals basis
フォーム
powder and chunks
不純物
≤10000.0 ppm Trace Metal Analysis
mp
652 °C (lit.)
密度
2.98 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
Cl[Mn]Cl
InChI
1S/2ClH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
GLFNIEUTAYBVOC-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
塩化マンガン(II)は、水に溶けやすいピンク色の結晶性固体です。塩化マンガン(II)無水物は層状塩化カドミウムに類似した構造をとります。有機マンガン化合物合成の重要な出発物質です。
アプリケーション
塩化マンガン(II)は以下の用途に使用できます:
  • 酸化マンガンナノ粒子を合成するための前駆体として 。
  • 超コンデンサ用のMn(II)配位ポリアニリン電極の作製 。
  • リチウムイオン電池用の熱活性化高陽極能MOFの調製 。
  • 光学特性を増強したポリマーコンポジット膜を合成するための出発物質として。
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
244589-BULK:
244589-1KG:
244589-10G:4548173933580
244589-250G:4548173933597
244589-50G:4548173933603
244589-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Edward Pajarillo et al.
Neurotoxicology, 65, 280-288 (2017-12-01)
Chronic exposure to manganese (Mn) causes neurotoxicity, referred to as manganism, with common clinical features of parkinsonism. 17β-estradiol (E2) and tamoxifen (TX), a selective estrogen receptor modulator (SERM), afford neuroprotection in several neurological disorders, including Parkinson's disease (PD). In the
Abbati, G.L. et al.
Inorganic Chemistry, 37, 1430-1430 (1998)
Pao-Chun Lin et al.
mAbs, 11(5), 965-976 (2019-05-03)
Chinese hamster ovary (CHO) cells are the biopharmaceutical industry's primary means of manufacturing therapeutic proteins, including monoclonal antibodies. The major challenge in cell line development for the production of recombinant biopharmaceuticals lies in generating and isolating rare high-producing stable clones
Tang, J. et al.
Tetrahedron, 55, 1893-1893 (1999)
Marta Sidoryk-Wegrzynowicz et al.
Journal of neurochemistry, 122(4), 856-867 (2012-06-20)
Manganese (Mn) has been implicated in the impairment of the glutamate-glutamine cycling (GGC) by deregulation of Glu and glutamine (Gln) turnover in astrocytes. Here, we have examined possible mechanisms involved in the Mn(II)-mediated disruption of Glu turnover, including those related
資料
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods