About This Item
化学式:
MnBr2
CAS番号:
分子量:
214.75
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
グレード
for analytical purposes
アッセイ
98%
フォーム
powder and chunks
密度
4.385 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[Mn]Br
InChI
1S/2BrH.Mn/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI Key
RJYMRRJVDRJMJW-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
臭化マンガン(II)は、水や極性溶媒に可溶なイオン化合物です。電気エネルギーを効率的に貯蔵および放出できる能力があるため、特にレドックスフロー電池などの二次電池に使用することができます。さらに、光を電気エネルギーに変換する電解質として、色素増感太陽電池にも使用されています。フロー燃料電池の用途では、MnBr2 は化学エネルギーを電気エネルギーに変換する電解質として機能します。
アプリケーション
臭化マンガン(II)は、以下のような用途に使用できます:
- 高効率燐光緑色発光ダイオード(PHOLED)の開発における主要成分として。
- 高性能光電子デバイス、特に緑色発光ダイオードや紫外線光検出器の分野における、臭化マンガン(II)ベースの有機無機ハイブリッド材料の合成における前駆体塩として。
- Mn(II)添加(TDMP)PbBr4 における磁気的ポーラロンおよび双極子励起子の合成における主要成分:この研究では Mn 添加半導体の強磁性を調査し、Mn 添加鉛臭化物の特別な電子特性を強調しています(Huang et al., 2022)。
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
223646-25G:4548173932439
223646-100G:4548173932422
223646-VAR:
223646-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック